Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR919217-500G
APOSOR919217-500GEA 627 EUR InStock
APOSOR919217-500G
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate
Formule: C₇H₆O₇S₂
MW: 310,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043913
Numéro CAS: 33513-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité