N,N-Diméthylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919250-100G
APOSOR919250-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR919250-100G
N,N-Diméthylbenzamide 95%
N,N-Diméthylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008320
Numéro CAS: 611-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité