1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919277-5G
APOSOR919277-5GEA 437 EUR InStock
APOSOR919277-5G
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844802
Numéro CAS: 72233-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité