6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-yl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919283-1G
APOSOR919283-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR919283-1G
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-yl acetate 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-yl acetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19704614
Numéro CAS: 90685-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité