3-Acétyl-1-méthylpyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetyl-1-methylpyrrole
OR919291-5G
APOSOR919291-5GEA 154 EUR InStock
APOSOR919291-5G
3-Acétyl-1-méthylpyrrole 95%
3-Acétyl-1-méthylpyrrole
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 932-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité