N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
OR9194-1G
APOSOR9194-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9194-1G
N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01860669
Numéro CAS: 84348-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité