2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,4-Trimethyl-4,5-dihydrooxazole
OR919620-25G
APOSOR919620-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR919620-25G
2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline 98%
2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005301
Numéro CAS: 1772-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité