Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR919811-1G
APOSOR919811-1GEA 237 EUR InStock
APOSOR919811-1G
Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12924310
Numéro CAS: 1123725-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité