3-Phenylpropionitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hydrocinnamonitrile
OR919888-25G
APOSOR919888-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR919888-25G
3-Phenylpropionitrile 95%
3-Phenylpropionitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001961
Numéro CAS: 645-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité