3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919924-5G
APOSOR919924-5GEA 227 EUR InStock
APOSOR919924-5G
3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Formule: C₈H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021823
Numéro CAS: 4209-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité