Methyl succinamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-4-oxobutanoate, Succinamic Acid Methyl Ester
OR919943-5G
APOSOR919943-5GEA 48 EUR InStock
APOSOR919943-5G
Methyl succinamate 95%
Methyl succinamate
Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 297.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276419
Numéro CAS: 53171-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité