8-Hydroxy-7-propylquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Propyloxine, 7-Propyl-8-quinolinol
OR920199-1G
APOSOR920199-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR920199-1G
8-Hydroxy-7-propylquinoline 98%
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Formule: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059755
Numéro CAS: 58327-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité