ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydro-3,3-dimethyl-2(3H)-furanone, α,α-Dimethyl-γ-butyrolactone
OR920353-1G
APOSOR920353-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR920353-1G
ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone 95%
alpha,alpha-Dimethyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844788
Numéro CAS: 3709-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité