Trans-1,2-cyclopropane-dicarboxylic acid mono ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920382-1G
APOSOR920382-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR920382-1G
Trans-1,2-cyclopropane-dicarboxylic acid mono ethyl ester 95%
Trans-1,2-cyclopropane-dicarboxylic acid mono ethyl ester
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26383405
Numéro CAS: 31420-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité