1-Methylazepan-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-4-azepanol hydrochloride
OR920530-1G
APOSOR920530-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR920530-1G
1-Methylazepan-4-ol 95%
1-Methylazepan-4-ol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190597
Numéro CAS: 19065-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité