2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]furan, 2-[2-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9207-250MG
APOSOR9207-250MGEA 277 EUR InStock
APOSOR9207-250MG
2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₆H₁₉BO₃
MW: 270,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435879
Numéro CAS: 876316-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité