Thioacétate de S-phényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920718-25G
APOSOR920718-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR920718-25G
Thioacétate de S-phényle 95%
Thioacétate de S-phényle
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008752
Numéro CAS: 934-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité