4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dichloropicolinonitrile
OR920721-1G
APOSOR920721-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR920721-1G
4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 172,999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22684690
Numéro CAS: 40314-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité