Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR9208-250MG
APOSOR9208-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR9208-250MG
(6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine 95+%
(6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine


Formule: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C/0.38mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435862
Numéro CAS: 868755-52-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité