1-Butyl-4-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920802-5G
APOSOR920802-5GEA 452 EUR InStock
APOSOR920802-5G
1-Butyl-4-nitrobenzène 95%
1-Butyl-4-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 20651-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité