4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6-Ethanotetrahydropyran-2-one, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-3-one
OR920857-5G
APOSOR920857-5GEA 328 EUR InStock
APOSOR920857-5G
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-delta-lactone
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C/11mmHg
Point de fusion: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797111
Numéro CAS: 4350-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité