N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920894-1G
APOSOR920894-1GEA 311 EUR InStock
APOSOR920894-1G
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide 95%
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21121748
Numéro CAS: 73286-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité