2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: GBLMA, 2-Methylacrylic acid 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
OR920934-1G
APOSOR920934-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR920934-1G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate 95%
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689400
Numéro CAS: 195000-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité