Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921409-1G
APOSOR921409-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR921409-1G
Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate 95%
Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632583
Numéro CAS: 40105-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité