1-Bromo-3-méthylbutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
OR921443-500G
APOSOR921443-500GEA 528 EUR InStock
APOSOR921443-500G
1-Bromo-3-méthylbutane
1-Bromo-3-méthylbutane
Formule: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.261 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000253
Numéro CAS: 107-82-4
ONU: 3241
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité