1,5-Pentanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
OR921506-500G
APOSOR921506-500GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR921506-500G
1,5-Pentanediol 97%
1,5-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 242
Point de fusion: -16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002978
Numéro CAS: 111-29-5
Merck Index: 12,07256
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité