Ethyle salicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-hydroxybenzoate
OR921848-100G
APOSOR921848-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR921848-100G
Ethyle salicylate 98%
Ethyle salicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002215
Numéro CAS: 118-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité