Acétate de benzyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921864-100G
APOSOR921864-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR921864-100G
Acétate de benzyle 95%
Acétate de benzyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité