(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921872-1G
APOSOR921872-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR921872-1G
(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977451
Numéro CAS: 1011487-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité