N-Méthylformamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Formmethylamide, Formic acid methylamide
OR921948-1KG
APOSOR921948-1KGEA 473 EUR InStock
APOSOR921948-1KG
N-Méthylformamide 99%
N-Méthylformamide
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 181…185 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003280
Numéro CAS: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité