Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Isobutylpropionamide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR922002-1G
APOSOR922002-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR922002-1G
N-Isobutylpropionamide 95%
N-Isobutylpropionamide


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01345651
Numéro CAS: 5827-75-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité