Acide 3-iodopropionique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
OR922011-25G
APOSOR922011-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR922011-25G
Acide 3-iodopropionique 95%
Acide 3-iodopropionique
Formule: C₃H₅IO₂
MW: 199,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002765
Numéro CAS: 141-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité