7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
OR9221-250MG
APOSOR9221-250MGEA 105 EUR InStock
APOSOR9221-250MG
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine
Formule: C₆H₅N₃S
MW: 151,189 g/mol
Point de fusion: 87.5…89.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271970
Numéro CAS: 59944-75-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité