Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922119-1G
APOSOR922119-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR922119-1G
Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate 95%
Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02646628
Numéro CAS: 72764-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité