Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Diacetoxybenzene 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR922181-25G
APOSOR922181-25GEA 174 EUR InStock
APOSOR922181-25G
1,2-Diacetoxybenzene 98%
1,2-Diacetoxybenzene


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017219
Numéro CAS: 635-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité