5-Methyl-2-furonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylfuran-2-carbonitrile
OR922196-1G
APOSOR922196-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR922196-1G
5-Methyl-2-furonitrile 95%
5-Methyl-2-furonitrile
Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093782
Numéro CAS: 13714-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité