Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922221-1G
APOSOR922221-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR922221-1G
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144579
Numéro CAS: 1039356-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité