tert-Butyl 5-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922315-1G
APOSOR922315-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR922315-1G
tert-Butyl 5-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
MW: 197,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19703948
Numéro CAS: 1211531-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité