Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Triméthylhydroquinone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR922335-100G
APOSOR922335-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR922335-100G
2,3,5-Triméthylhydroquinone 95%
2,3,5-Triméthylhydroquinone


Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 295 °C/760mmHg
Point de fusion: 169 °C
Point d'éclair: 191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002346
Numéro CAS: 700-13-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité