2-Cyclobutylethan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922462-1G
APOSOR922462-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR922462-1G
2-Cyclobutylethan-1-amine
2-Cyclobutylethan-1-amine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924416
Numéro CAS: 60637-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité