5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
OR922722-1G
APOSOR922722-1GEA 191 EUR InStock
APOSOR922722-1G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01710636
Numéro CAS: 5711-72-8
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR922722-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité