Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR922840-100G
APOSOR922840-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR922840-100G
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique 98%
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064157
Numéro CAS: 3144-16-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité