2-Butylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923102-5G
APOSOR923102-5GEA 359 EUR InStock
APOSOR923102-5G
2-Butylaniline 95%
2-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130033
Numéro CAS: 2696-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité