(±)-1-Amino-2-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
OR923138-100G
APOSOR923138-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR923138-100G
(±)-1-Amino-2-propanol 95%
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'éclair: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00008139
Numéro CAS: 78-96-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité