2,3-Dicyanopyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrazine-2,3-dicarbonitrile
OR923278-25G
APOSOR923278-25GEA 198 EUR InStock
APOSOR923278-25G
2,3-Dicyanopyrazine 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formule: C₆H₂N₄
MW: 130,1069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059771
Numéro CAS: 13481-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité