o-Toluate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
OR923435-100G
APOSOR923435-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR923435-100G
o-Toluate d'éthyle 95%
o-Toluate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009112
Numéro CAS: 87-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité