Propyle hydroxy-4 benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923454-100G
APOSOR923454-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR923454-100G
Propyle hydroxy-4 benzoate 95%
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité