Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923487-1G
APOSOR923487-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR923487-1G
Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate 95%
Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
MW: 197,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20487986
Numéro CAS: 88069-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité