1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923685-1G
APOSOR923685-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR923685-1G
1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol 95%
1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₃ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11610689
Numéro CAS: 6256-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité