3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923895-1G
APOSOR923895-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR923895-1G
3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine 95%
3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014877
Numéro CAS: 107228-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité